2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 1310 DKK
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922624
CAS-nummer: 1208074-75-2