4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 872 DKK
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molekylvægt: 235.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25459708
CAS-nummer: 1784366-04-6