5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 4260 DKK
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972475
CAS-nummer: 887585-85-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III