4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC501921-1G
PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA
4360
DKK
APOSPC501921-1G
APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrFNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD29049291 CAS-nummer: 1929606-78-9 |