3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 1750 DKK
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28739824
CAS-nummer: 1350117-42-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III