2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 251 DKK
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737918
CAS-nummer: 1807071-26-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II