3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501906-1G PC501906-5G PC501906-10G
APOSPC501906-1GEA 1290 DKK
APOSPC501906-1G APOSPC501906-5G APOSPC501906-10G
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22056748
CAS-nummer: 1143502-70-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III