5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501901-1G PC501901-5G PC501901-10G PC501901-25G
APOSPC501901-1GEA 164 DKK
APOSPC501901-1G APOSPC501901-5G APOSPC501901-10G APOSPC501901-25G
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08669446
CAS-nummer: 633327-22-7