2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501887-100MG PC501887-1G
APOSPC501887-100MGEA 164 DKK
APOSPC501887-100MG APOSPC501887-1G
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737917
CAS-nummer: 1805523-88-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III