2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 3050 DKK
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28738823
CAS-nummer: 1805027-31-9