5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501880-1G PC501880-250MG
APOSPC501880-1GEA 4040 DKK
APOSPC501880-1G APOSPC501880-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390955
CAS-nummer: 1261552-41-3