3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 436 DKK
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390951
CAS-nummer: 259243-49-7