Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50187-1G PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA 0 DKK
APOSPC50187-1G APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038782
CAS-nummer: 850864-56-1