5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50184-1G PC50184-250MG PC50184-5G
APOSPC50184-1GEA 0 DKK
APOSPC50184-1G APOSPC50184-250MG APOSPC50184-5G
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₃IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23382317
CAS-nummer: 1408279-59-3