5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC50183-1G PC50183-250MG PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA 3920 DKK
APOSPC50183-1G APOSPC50183-250MG APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255263
CAS-nummer: 1211540-75-8