5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)boronic acid, 5-Bromo-2,3,4-trifluorophenylboronic acid
PC50182-1G PC50182-250MG PC50182-5G
APOSPC50182-1GEA 3930 DKK
APOSPC50182-1G APOSPC50182-250MG APOSPC50182-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₃BBrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032026
CAS-nummer: 2377611-88-4