2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 4370 DKK
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molekylvægt: 224.458 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD29037263
CAS-nummer: 1694842-86-8