2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Difluoro-6-bromophenylboronic acid, (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)boronic acid
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 1120 DKK
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026702
CAS-nummer: 1260757-41-2