3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501785-1G PC501785-250MG PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA 4390 DKK
APOSPC501785-1G APOSPC501785-250MG APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18910221
CAS-nummer: 1379358-71-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III