2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 5320 DKK
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molekylvægt: 302.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28141933
CAS-nummer: 1823559-40-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III