2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 4310 DKK
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28141929
CAS-nummer: 1805575-76-1