Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 1310 DKK
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28141930
CAS-nummer: 1805210-84-7