4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 5670 DKK
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22570394
CAS-nummer: 1822786-35-5