2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 218 DKK
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28061449
CAS-nummer: 1404115-38-3