3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 5890 DKK
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737920
CAS-nummer: 1805583-89-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III