3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501671-1G PC501671-250MG PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA 567 DKK
APOSPC501671-1G APOSPC501671-250MG APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Formel: C₈H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22544368
CAS-nummer: 1289005-85-1