Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501662-1G PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA 3270 DKK
APOSPC501662-1G APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24685410
CAS-nummer: 97711-50-7