2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 7140 DKK
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅FN₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28798466
CAS-nummer: 1804044-62-9