3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501640-1G PC501640-250MG
APOSPC501640-1GEA 4130 DKK
APOSPC501640-1G APOSPC501640-250MG
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 4-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formel: C₈H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18453664
CAS-nummer: 1269496-37-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III