Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 2890 DKK
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24447977
CAS-nummer: 1262419-96-4