3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 371 DKK
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20659871
CAS-nummer: 816449-67-9