Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 719 DKK
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036861
CAS-nummer: 1093865-65-6