3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC501600-1G PC501600-250MG PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA 5400 DKK
APOSPC501600-1G APOSPC501600-250MG APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BF₅O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27918528
CAS-nummer: 871507-67-4