4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 1430 DKK
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formel: C₈H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20658188
CAS-nummer: 1186047-15-3