4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 DKK
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17287664
CAS-nummer: 816449-68-0