2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 2070 DKK
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20526383
CAS-nummer: 1289043-16-8