2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501576-1G PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA 1370 DKK
APOSPC501576-1G APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780634
CAS-nummer: 18349-09-2