2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC501557-1G
PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA
1530
DKK
APOSPC501557-1G
APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28737919 CAS-nummer: 1807193-40-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |