Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501539-1G PC501539-250MG PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA 3490 DKK
APOSPC501539-1G APOSPC501539-250MG APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23709601
CAS-nummer: 660416-37-5