Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 218 DKK
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Molekylvægt: 248.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17276516
CAS-nummer: 1342063-52-8