Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 5960 DKK
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036860
CAS-nummer: 74733-25-8