2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 644 DKK
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Molekylvægt: 239.609 g/mol
Kogepunkt: 145 °C
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858095
CAS-nummer: 1146290-36-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II