3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 1810 DKK
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194832
CAS-nummer: 1378671-81-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III