2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 240 DKK
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226643
CAS-nummer: 153338-23-9