2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 523 DKK
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580924
CAS-nummer: 1404195-06-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III