2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501495-1G PC501495-250MG PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA 1220 DKK
APOSPC501495-1G APOSPC501495-250MG APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28396364
CAS-nummer: 910787-71-2