2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 240 DKK
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18641903
CAS-nummer: 158178-35-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III