2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC501487-1G PC501487-250MG
APOSPC501487-1GEA 3440 DKK
APOSPC501487-1G APOSPC501487-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515367
CAS-nummer: 493038-91-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III