5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 7320 DKK
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃F₃INO
Molekylvægt: 313.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515363
CAS-nummer: 1929606-72-3