Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 535 DKK
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Kogepunkt: 67…69 °C (2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032199
CAS-nummer: 1260830-14-5